Imprimer
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111032-1G OR111032-5G
APOSOR111032-1GEA 0 EUR
APOSOR111032-1G APOSOR111032-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₁₆N₂
Poids moléculaire: 200.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09927536
Numéro CAS: 857284-22-1