Imprimer
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111020-1G OR111020-5G
APOSOR111020-1GEA 248 EUR
APOSOR111020-1G APOSOR111020-5G
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₅H₁₄N₂O
Poids moléculaire: 238.284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221300
Numéro CAS: 64488-19-3