Imprimer
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111003-1G OR111003-100MG OR111003-5G
APOSOR111003-1GEA 132 EUR
APOSOR111003-1G APOSOR111003-100MG APOSOR111003-5G
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Formule: C₉H₁₁BrS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20484423
Numéro CAS: 70398-89-9