Imprimer
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110999-1G OR110999-10G OR110999-5G
APOSOR110999-1GEA 0 EUR
APOSOR110999-1G APOSOR110999-10G APOSOR110999-5G
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 192.214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02940746
Numéro CAS: 132993-20-5