2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃ClO₂ Poids moléculaire: 200.662 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16304933 Numéro CAS: 14200-96-5 |