Imprimer
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-Chloro-2-indolecarboxylate
OR110957-1G OR110957-100MG OR110957-250MG
APOSOR110957-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110957-1G APOSOR110957-100MG APOSOR110957-250MG
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264531
Numéro CAS: 53590-46-8