Imprimer
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110956-1G OR110956-5G
APOSOR110956-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110956-1G APOSOR110956-5G
5-Ethoxy-2-nitroaniline
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01830799
Numéro CAS: 27076-16-0