Imprimer
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110951-1G OR110951-5G OR110951-250MG
APOSOR110951-1GEA 58 EUR
APOSOR110951-1G APOSOR110951-5G APOSOR110951-250MG
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00224669
Numéro CAS: 183380-81-6