5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆BrN₃O₂ Poids moléculaire: 256.056 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26939176 Numéro CAS: 1858255-52-3 |