Imprimer
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(5-Chlorobenzofuran-2-yl)ethanone
OR110910-1G OR110910-250MG
APOSOR110910-1GEA 174 EUR
APOSOR110910-1G APOSOR110910-250MG
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Formule: C₁₀H₇ClO₂
Poids moléculaire: 194.614 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661909
Numéro CAS: 1646-32-8