Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27995635 Numéro CAS: 1823330-95-5 |