Imprimer
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110899-1G OR110899-5G
APOSOR110899-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110899-1G APOSOR110899-5G
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Formule: C₁₃H₁₆ClNO₃
Poids moléculaire: 269.724 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204045
Numéro CAS: 139348-98-4