Imprimer
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110892-1G OR110892-5G OR110892-10G
APOSOR110892-1GEA 116 EUR
APOSOR110892-1G APOSOR110892-5G APOSOR110892-10G
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00266189
Numéro CAS: 118509-96-9