Imprimer
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110884-10G OR110884-1G OR110884-5G
APOSOR110884-10GEA 369 EUR
APOSOR110884-10G APOSOR110884-1G APOSOR110884-5G
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664645
Numéro CAS: 39221-42-6