Imprimer
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110880-1G OR110880-250MG OR110880-5G
APOSOR110880-1GEA 348 EUR
APOSOR110880-1G APOSOR110880-250MG APOSOR110880-5G
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Formule: C₁₄H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26939170
Numéro CAS: 871708-37-1