Imprimer
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110852-1G OR110852-500MG
APOSOR110852-1GEA 364 EUR
APOSOR110852-1G APOSOR110852-500MG
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Formule: C₇H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16104416
Numéro CAS: 179055-22-2