1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₇BrO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18848576 Numéro CAS: 253429-15-1 |