Imprimer
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110840-100MG OR110840-250MG
APOSOR110840-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR110840-100MG APOSOR110840-250MG
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Formule: C₈H₈BrNO₄
Poids moléculaire: 262.057 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602390
Numéro CAS: 1427460-43-2