Imprimer
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110837-1G OR110837-250MG OR110837-5G
APOSOR110837-1GEA 522 EUR
APOSOR110837-1G APOSOR110837-250MG APOSOR110837-5G
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Formule: C₈H₉BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619606
Numéro CAS: 1379302-91-6