Imprimer
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110836-1G OR110836-250MG OR110836-5G
APOSOR110836-1GEA 24.8 EUR
APOSOR110836-1G APOSOR110836-250MG APOSOR110836-5G
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619604
Numéro CAS: 64169-75-1