Imprimer
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110811-1G OR110811-250MG
APOSOR110811-1GEA 429 EUR
APOSOR110811-1G APOSOR110811-250MG
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂BrN₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074539
Numéro CAS: 1427460-86-3