Imprimer
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110806-1G OR110806-250MG
APOSOR110806-1GEA 522 EUR
APOSOR110806-1G APOSOR110806-250MG
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22370023
Numéro CAS: 1355170-90-9