Imprimer
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110777-1G OR110777-5G
APOSOR110777-1GEA 371 EUR
APOSOR110777-1G APOSOR110777-5G
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃S
Poids moléculaire: 225.264 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406824
Numéro CAS: 845546-26-1