Imprimer
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110704-1G OR110704-250MG OR110704-5G
APOSOR110704-1GEA 290 EUR
APOSOR110704-1G APOSOR110704-250MG APOSOR110704-5G
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₀H₁₅ClN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13533113
Numéro CAS: 1197574-90-5