Imprimer
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110703-1G OR110703-10G OR110703-5G
APOSOR110703-1GEA 63.8 EUR
APOSOR110703-1G APOSOR110703-10G APOSOR110703-5G
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Formule: C₅H₇ClN₄
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091108
Numéro CAS: 1005-37-4