Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017267 Numéro CAS: 16357-44-1 |