Imprimer
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110689-10G OR110689-1G OR110689-5G
APOSOR110689-10GEA 346 EUR
APOSOR110689-10G APOSOR110689-1G APOSOR110689-5G
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829023
Numéro CAS: 246862-63-5