Imprimer
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110673-1G OR110673-5G
APOSOR110673-1GEA 232 EUR
APOSOR110673-1G APOSOR110673-5G
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Formule: C₄H₃Br₂NO₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00208579
Numéro CAS: 77893-69-7