Imprimer

N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR110672-1G OR110672-5G
APOSOR110672-1GEA 248 EUR
APOSOR110672-1G APOSOR110672-5G
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215314
Numéro CAS: 338773-73-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR