Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₆O₄S₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00067988 Numéro CAS: 152487-69-9 |