Imprimer
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylidene}propanedioate
OR110666-1G OR110666-5G OR110666-10G
APOSOR110666-1GEA 149 EUR
APOSOR110666-1G APOSOR110666-5G APOSOR110666-10G
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₄
Poids moléculaire: 342.185 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173358
Numéro CAS: 101937-44-4