Imprimer
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110662-1G OR110662-5G
APOSOR110662-1GEA 248 EUR
APOSOR110662-1G APOSOR110662-5G
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20037419
Numéro CAS: 856068-76-3