Imprimer
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110652-1G OR110652-5G
APOSOR110652-1GEA 248 EUR
APOSOR110652-1G APOSOR110652-5G
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Formule: C₁₅H₂₁N₃O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442758
Numéro CAS: 1198093-70-7