Imprimer
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110630-1G OR110630-10G OR110630-5G
APOSOR110630-1GEA 198 EUR
APOSOR110630-1G APOSOR110630-10G APOSOR110630-5G
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
Formule: C₁₂H₁₃Br₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059475
Numéro CAS: 210832-82-9