Imprimer
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110628-1G OR110628-5G
APOSOR110628-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110628-1G APOSOR110628-5G
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407483
Numéro CAS: 439693-52-4