Imprimer
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110617-1G OR110617-5G
APOSOR110617-1GEA 198 EUR
APOSOR110617-1G APOSOR110617-5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Formule: C₅H₈N₂O₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00178766
Numéro CAS: 80466-90-6