Imprimer
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110615-1G OR110615-250MG
APOSOR110615-1GEA 207 EUR
APOSOR110615-1G APOSOR110615-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₀OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16631271
Numéro CAS: 57021-53-1