Imprimer
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110614-1G OR110614-5G OR110614-250MG
APOSOR110614-1GEA 261 EUR
APOSOR110614-1G APOSOR110614-5G APOSOR110614-250MG
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formule: C₉H₁₂OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059489
Numéro CAS: 51632-08-7