Imprimer

2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR110606-1G OR110606-10G OR110606-5G
APOSOR110606-1GEA 223 EUR
APOSOR110606-1G APOSOR110606-10G APOSOR110606-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₇BrN₂O
Poids moléculaire: 251.079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756233
Numéro CAS: 1174064-66-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR