Imprimer
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110604-1G OR110604-10G OR110604-5G
APOSOR110604-1GEA 248 EUR
APOSOR110604-1G APOSOR110604-10G APOSOR110604-5G
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Formule: C₁₁H₉BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756230
Numéro CAS: 1182992-21-7