Imprimer
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110602-1G OR110602-10G OR110602-5G
APOSOR110602-1GEA 0 EUR
APOSOR110602-1G APOSOR110602-10G APOSOR110602-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₇BrN₂O
Poids moléculaire: 251.079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756238
Numéro CAS: 1174064-63-1