Imprimer
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110584-1G OR110584-5G
APOSOR110584-1GEA 0 EUR
APOSOR110584-1G APOSOR110584-5G
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11973601
Numéro CAS: 1227954-64-4