3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₈BrNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17169531 Numéro CAS: 1427460-53-4 |