Imprimer
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110535-1G OR110535-5G OR110535-10G
APOSOR110535-1GEA 186 EUR
APOSOR110535-1G APOSOR110535-5G APOSOR110535-10G
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₁₀BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12069426
Numéro CAS: 163258-52-4