Imprimer
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(tert-Butyl)-4'-formyldiphenyl ether, 4-(4-(tert-Butyl)phenoxy)benzaldehyde
OR110518-1G OR110518-5G
APOSOR110518-1GEA 248 EUR
APOSOR110518-1G APOSOR110518-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Formule: C₁₇H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08446988
Numéro CAS: 108934-20-9