Imprimer
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110516-1G OR110516-5G
APOSOR110516-1GEA 186 EUR
APOSOR110516-1G APOSOR110516-5G
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496533
Numéro CAS: 61343-83-7