Imprimer
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110501-1G OR110501-5G
APOSOR110501-1GEA 186 EUR
APOSOR110501-1G APOSOR110501-5G
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₇H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12570767
Numéro CAS: 1099155-41-5