Imprimer
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 277 EUR
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Formule: C₈H₅BrCl₂O₂
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032203
Numéro CAS: 1305712-91-7