Imprimer
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110465-1G OR110465-5G
APOSOR110465-1GEA 223 EUR
APOSOR110465-1G APOSOR110465-5G
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Formule: C₉H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09906442
Numéro CAS: 60758-92-1