Imprimer
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110464-1G OR110464-5G
APOSOR110464-1GEA 173 EUR
APOSOR110464-1G APOSOR110464-5G
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109536
Numéro CAS: 501662-75-5